Learn More
TYMS Monoclonal Antibody (OTI1A6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
TYMS Monoclonal antibody specifically detects TYMS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TYMS |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1A6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | TYMS |
| N.º de referencia del gen | P04818 |
| Alias de gen | HST422; MGC88736; OK/SW-cl.29; Thymidylate synthase; thymidylate synthetase; TMS; TS; Tsase; Tyms; tysy |
| Mostrar más |