missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TYMP Monoclonal Antibody (OTI4F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17509362 30 μL 30 microlitros
17589352 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17509362

Marca: Origene Technologies TA801096S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TYMP Monoclonal antibody specifically detects TYMP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno TYMP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica S100B
N.º de referencia del gen P04271
Alias de gen 2900072D10Rik; ECGF; Ecgf1; endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived); gliostatin; hPD-ECGF; MEDPS1; MNGIE; MTDPS1; OTTHUMP00000196767; OTTHUMP00000196770; PD TP; PDECGF; PD-ECGF; Pdgfec; platelet derived growth factor, endothelial cell; Platelet-derived endothelial cell growth factor; TdRPase; thymidine phosphorylase; TP; TYMP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human S100B produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.