missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyk2-IN-5, MedChemExpress

Código de producto. 16453116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453116 25 mg 25 miligramos
16485376 100 mg 100 miligramos
16484518 10 mg 10 miligramos
16450827 50 mg 50 miligramos
16417237 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453116

Marca: Medchem Express HY111745

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tyk2-IN-5 (compound 6) is a highly potent, selective and orally active Tyk2 inhibitor and targets the JH2 domain, with a Ki of 0.086 nM for Tyk2 JH2 and an IC50 of 25 nM for IFNα. Highly effective in inhibiting IFNγ production in a rat pharmacodynamics model and fully efficacious in a rat adjuvant arthritis model.

Tyk2-IN-5 (compound 6) is a highly potent, selective and orally active Tyk2 inhibitor and targets the JH2 domain, with a Ki of 0.086 nM for Tyk2 JH2 and an IC50 of 25 nM for IFNα. Highly effective in inhibiting IFNγ production in a rat pharmacodynamics model and fully efficacious in a rat adjuvant arthritis model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tyk2-IN-5
CAS 1797432-62-2
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19FN8O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 43.33 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=NN3C(C(NC)=C2)=NC=C3C(N[C@H]4[C@@H](F)C4)=O)=CC=CN1C5=CC=CC=N5
Peso molecular (g/mol) 434.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.43
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.