missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TyK2-IN-2, MedChemExpress

Código de producto. 16470899
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470899 1 mg 1 miligramo
16496277 5 mg 5 miligramos
16489966 50 mg 50 miligramos
16464666 100 mg 100 miligramos
16463558 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470899

Marca: Medchem Express HY101762

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.

TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TyK2-IN-2
Forma física Solid
CAS 2098466-94-3
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (80.55 mM)
SMILES CNC1=CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=NN3C1=NC=C3C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 310.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.