Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Descripción
- Translúcido
- Resistencia química a una amplia variedad de líquidos, incluidos ácidos y bases
- Presenta una excelente resistencia al ozono, al oxígeno y al envejecimiento causado por la luz solar
- Se mantiene flexible hasta los – 40 °C (– 40°F) y es resistente a temperaturas de hasta 121,11 °C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,05 mm |
| Material | Tygoprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg, 9,53 mm |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Presión máxima | 15 psi |