Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Descripción
- Sin DEHP
- Bajo volumen de sustancias extraíbles
- Mantiene la capacidad de la bomba durante más de 500 horas
- Con el grado dureza de durómetro Shore A 60, es extremadamente flexible y ofrece una flexibilidad superior, lo que reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo en los tubos de la bomba
- Se consideran una alternativa a los tubos de silicona y PVC cuando es necesario que tengan una vida útil más larga
- Color translúcido
- Buena resistencia química a una amplia variedad de líquidos, incluidos ácidos y bases
- Es resistente al ozono, al oxígeno y al envejecimiento causado por la luz del sol, y se mantiene flexible hasta los – 40 °C (– 40°F) y es resistente a temperaturas de hasta 121,11 °C (250 °F)
Aplicaciones:
- Bomba peristáltica
- Transferencia de alimentos y bebidas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,13 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,3 mm |
| Material | Tygoprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,4 mm |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Presión máxima | 20 psi |