Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Código de producto. 11740408
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,05 mm
3,3 mm
4,78 mm
7,8 mm
12,7 mm
19,05 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,188 in, 4,76 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
3/8 pulg, 9,53 mm
3/8 pulg, 9,53 mm
0,43 in, 10,9 mm
0.75 in., 19,05 mm
1 in., 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11740408 19,05 mm 1 in., 25,4 mm 15 metros
11760398 1,6 mm 0,188 in, 4,76 mm 15 metros
11790398 3,05 mm 3/8 pulg, 9,53 mm 15 metros
11770398 3,3 mm 1/4 pulg, 6,4 mm 15 metros
11780398 4,78 mm 3/8 pulg, 9,53 mm 15 metros
11700408 7,8 mm 0,43 in, 10,9 mm 15 metros
11720408 12,7 mm 0.75 in., 19,05 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11740408 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor AN800053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible food and beverage dispensing Tygon™ XL-60 Pump Tubing.
  • Sin DEHP
  • Vida de flexión larga en bombas peristálticas
  • Resistentes a temperaturas de hasta 121 °C (250 °F)
  • Bajo volumen de sustancias extraíbles
  • Cumplen los criterios de la FDA y la NSF 51
  • Alternativa al PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Criterios de la FDA y NSF 51, NSF 51
Diámetro interior (imperial) 0,75 in
Diámetro interior (métrico) 19,05 mm
Material Tygoprene
Diámetro exterior (imperial) 1 in., 25,4 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Para utilizar con Bombas peristálticas
Para utilizar con (aplicación) Bebidas, productos químicos, alimentos, tinta, laboratorio, jabón y detergente
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Presión máxima 11 psi
Max. Operating Temperature (English) 312.8°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 156 °C
Tipo de producto Pump Tubing