Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,05 mm
3,3 mm
4,78 mm
7,8 mm
12,7 mm
19,05 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,188 in, 4,76 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
3/8 pulg, 9,53 mm
3/8 pulg, 9,53 mm
0,43 in, 10,9 mm
0.75 in., 19,05 mm
1 in., 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Descripción
- Sin DEHP
- Vida de flexión larga en bombas peristálticas
- Resistentes a temperaturas de hasta 121 °C (250 °F)
- Bajo volumen de sustancias extraíbles
- Cumplen los criterios de la FDA y la NSF 51
- Alternativa al PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Criterios de la FDA y NSF 51, NSF 51 |
| Diámetro interior (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Tygoprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.75 in., 19,05 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con | Bombas peristálticas |
| Para utilizar con (aplicación) | Bebidas, productos químicos, alimentos, tinta, laboratorio, jabón y detergente |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Mostrar más |