Learn More
Heidolph™ Tubos de dos paradas estándar Tygon™ para casete
Código de producto. 10418401 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10418401 0,89 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10418401 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5256001400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con casetes pequeños
  • No tóxico, no oxidante
  • Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
  • Muy baja permeabilidad al gas, buena vida útil
  • Material: PVC suave termoplástico, transparente
  • Cumple las normas: FDA (21 CFR 177.2601) y GLP
  • Intervalo de temperatura: De -50 °C a +75 °C
  • Esterilización: se puede esterilizar en autoclave durante 30 min a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno
  • Restricción: la segregación de plastificadores es posible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR 177.2601), GLP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,89 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 2,69 mm
Grosor (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones estándar
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Transparente
Presión máxima De 0,5 a 1,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 75 °C
Tipo de producto Tubos de bombas