Learn More
Heidolph™ Tygon (Standard) Tubing
Código de producto. 10085751 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
7,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10085751 0,8 mm cada uno
10351632 7,9 mm 1 metro
10209561 1,7 mm cada uno
10628582 3,1 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10085751
Marca: Heidolph™ 5256300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para aplicaciones estándar. Los tubos estándar Heidolph™ Tygon™ son duraderos y resistentes.
  • No tóxico.
  • No oxidante.
  • Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
  • Permeabilidad a los gases muy baja.
  • Buena vida de rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Grosor (imperial) 1,6 mil
Para utilizar con Bombas monocanal
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad No estéril
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Presión máxima 0,7/1,7 bar
Tipo de producto Tubos de conducción