Learn More
Ismatec™ Tubos de 3 tapones estándar Tygon™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,13mm, DE de 1,95mm
DI de 0,25mm, DE de 2,07mm
DI de 0,44mm, DE de 2,26mm
DI de 0,51mm, DE de 2,33mm
DI de 0,57mm, DE de 2,39mm
DI de 0,64mm, DE de 2,46mm
DI de 0,95mm, DE de 2,67mm
DI de 1,09mm, DE de 2,81mm
DI de 2,29mm, DE de 4,01mm
DI de 2,54mm, DE de 4,26mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Transparentes.
- Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
- Insípidos.
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se deterioran ni oxidan.
- Alta constante dieléctrica.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: razonable
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
| Descripción | Código de color: Morado-naranja |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Grosor (métrico) | 0,86 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 3 tapones para casetes MS/CA |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 12 uds./paq. |
| Tamaño de los tubos | DI de 2,54mm, DE de 4,26mm |
| Mostrar más |