Learn More
Ismatec™ Tubos de 3 tapones estándar Tygon™
Código de producto. p-8008247
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,13mm, DE de 1,95mm
DI de 0,25mm, DE de 2,07mm
DI de 0,44mm, DE de 2,26mm
DI de 0,51mm, DE de 2,33mm
DI de 0,57mm, DE de 2,39mm
DI de 0,64mm, DE de 2,46mm
DI de 0,95mm, DE de 2,67mm
DI de 1,09mm, DE de 2,81mm
DI de 2,29mm, DE de 4,01mm
DI de 2,54mm, DE de 4,26mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10440071 DI de 0,25mm, DE de 2,07mm paquete de 12
10340831 DI de 0,57mm, DE de 2,39mm paquete de 12
15727958 DI de 0,95mm, DE de 2,67mm paquete de 12
10176900 DI de 0,95mm, DE de 2,67mm paquete de 12
10646771 DI de 1,09mm, DE de 2,81mm paquete de 12
10556942 DI de 2,29mm, DE de 4,01mm paquete de 12
10075090 DI de 2,54mm, DE de 4,26mm paquete de 12
10600013 DI de 0,13mm, DE de 1,95mm paquete de 12
10005190 DI de 0,64mm, DE de 2,46mm paquete de 12
10047271 DI de 0,44mm, DE de 2,26mm paquete de 12
10279080 DI de 0,51mm, DE de 2,33mm paquete de 12
11 options
Código de producto. 10440071
Marca: Ismatec™ 9761912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos completos económicos de 3 tapones para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de 3 tapones estándar Ismatec™ Tygon™ requieren tubos de extensión en ambos lados de succión y descarga.
  • Transparentes.
  • Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
  • Insípidos.
  • Pared interior lisa y pulida.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • No se deterioran ni oxidan.
  • Alta constante dieléctrica.
  • Posible lixiviación del plastificante.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: razonable
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
  • Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
  • Esterilización
    • Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Descripción Código de color: Naranja-azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Tygon
Longitud global (métrico) 40 cm
Grosor (métrico) 0,91 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 3 tapones para casetes MS/CA
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12 uds./paq.
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos DI de 0,25mm, DE de 2,07mm
Permeabilidad a los gases CO2 360, O2 80, N2 40
Limitaciones Posible lixiviación del plastificante.
Color Transparente
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de 3 tapones