Learn More
Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standard Tubing
Código de producto. 10011742
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 11,1mm, DE de 14,3mm
DI de 4,8mm, DE de 9,6mm
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
7.50 metro
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10011742 DI de 11,1mm, DE de 14,3mm cada uno
10144202 DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm 1 rollo
10241862 DI de 4,8mm, DE de 9,6mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011742 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor SC0697A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Platinum-cured silicone tubing with an ultra smooth inner surface. Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standard Tubing facilitates sanitary transfer of sensitive fluids.
  • Esterilizables en autoclave con vapor.
  • Excelente compatibilidad biológica.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas.
  • Nivel más bajo de unión de proteínas.
  • Completamente no tóxicos, no hemolíticos y apirógenos.
  • Resistentes a la intemperie, al ozono, a la luz del sol y a las radiaciones.
  • Resistentes a hongos.
  • Inodoros.
  • No adecuados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
  • Permeabilidad a los gases relativamente alta.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Limitada
    • Soluciones alcalinas: Limitada
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: razonable
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con:
    • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600.
    • También superan los estándares sanitarios 3A
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600. También superan los estándares sanitarios 3A
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona Tygon SI 3350
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia sanitaria de líquidos sensibles.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Tamaño de los tubos DI de 11,1mm, DE de 14,3mm
Permeabilidad a los gases CO2 25147, O2 4715, N2 2284
Limitaciones No adecuados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta.
Color Transparente
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Tubos estándar