Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon SE–200
Código de producto. p-8001358
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15219613 6,4 mm cada uno
15239613 4,8 mm cada uno
15122045 9,6 mm 15 metros
3 options
Código de producto. 15219613
Marca: Masterflex™ 9571320
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la FDA sobre el contacto con productos alimenticios
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon SE-200
Diámetro exterior (imperial) 3/8 pulg, 8 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento químico y farmacéutico, dispensación de bebidas, producción de pintura y disolventes, procesamiento de semiconductores
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Presión máxima 55 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C