Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon SE–200
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la FDA sobre el contacto con productos alimenticios |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Tygon SE-200 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg, 8 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento químico y farmacéutico, dispensación de bebidas, producción de pintura y disolventes, procesamiento de semiconductores |
| Mostrar más |