Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™ R-3603
Código de producto. 15119222
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,09 in, 2,4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.31 in., 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15119222 1,6 mm 0,19 in, 4,8 mm 1 PCS
15176494 0,8 mm 0,09 in, 2,4 mm 1 PCS
13553610 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
10160551 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15119222 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640772
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R– 3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Specifica
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Plástico
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 74 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Dureza Shore A, 15 s 56
Flexibility Los tubos
Presión máxima 69 psi
Nivel de vacío 760 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.