Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™ R-3603
Código de producto. 13553610
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,09 in, 2,4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.31 in., 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
13553610 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
15119222 1,6 mm 0,19 in, 4,8 mm 1 PCS
15176494 0,8 mm 0,09 in, 2,4 mm 1 PCS
10160551 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
4 options
Código de producto. 13553610
Marca: Masterflex™ 0640778
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R– 3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0.19 in.
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Plástico
Diámetro exterior (imperial) 0.31 in., 8 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 74 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Dureza Shore A, 15 s 56
Flexibility Los tubos
Presión máxima 25 psi
Nivel de vacío 760 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubing