Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™ R-3603
Código de producto. 10160551
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,09 in, 2,4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.31 in., 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10160551 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
15119222 1,6 mm 0,19 in, 4,8 mm 1 PCS
15176494 0,8 mm 0,09 in, 2,4 mm 1 PCS
13553610 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
4 options
Código de producto. 10160551
Marca: Masterflex™ ACF00005C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R– 3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material Plástico
Diámetro exterior (imperial) 0.22 in., 5,6 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 425 %
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 74 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Dureza Shore A, 15 s 56
Flexibility Los tubos
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 760 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubing