Learn More
Ismatec™ Tubos de 3 tapones Tygon™ MHLL
Código de producto. 10062912
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,52 mm de DI, 3,36 mm de DE
DI de 0,76mm, DE de 2,60mm
DI de 2,06mm, DE de 3,90mm
DI de 2,79mm, DE de 4,63mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10062912 DI de 0,76mm, DE de 2,60mm paquete de 6
10134882 1,52 mm de DI, 3,36 mm de DE paquete de 6
10494762 DI de 2,06mm, DE de 3,90mm paquete de 6
10012912 DI de 2,79mm, DE de 4,63mm paquete de 6
4 options
Código de producto. 10062912
Marca: Ismatec™ 9632824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de 3 tapones resistentes a productos químicos y duraderos, sin plastificadores. Los tubos de 3 tapones Ismatec™ Tygon™ MHLL requieren tubos de extensión en ambos lados de succión y descarga.
  • Resistentes químicamente a la acetona, a la MEK y a otros disolventes agresivos.
  • Tubos de larga duración.
  • Sin plastificadores.
  • Calibre interior suave.
  • La baja sorción mantiene la integridad de los líquidos.
  • Mínima adhesión y difusión.
  • Respetuosos con el medio ambiente.
  • No se pueden esterilizar repetidamente.
  • Solo disponibles como tubos de tapón.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Excelente
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Buena
  • Cumple con:
    • FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: No se pueden esterilizar repetidamente.
    • Nota: Aunque están diseñados para casetes MS/CA, estos tubos solo tienen 2 tapones.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Descripción Código de color: Negro-negro
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Tygon MHLL
Longitud global (métrico) 30 cm
Grosor (métrico) 0,92 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. Casetes MS/CA.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
Cantidad de embalaje 6 Piezas por pack
Tamaño de los tubos DI de 0,76mm, DE de 2,60mm
Limitaciones No se pueden esterilizar repetidamente. Solo disponibles como tubos de tapón.
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de 3 tapones