Learn More
Ismatec™ Tubos de 2 tapones Tygon™ MHLL
Descripción
- Resistentes químicamente a la acetona, a la MEK y a otros disolventes agresivos.
- Tubos de larga duración.
- Sin plastificadores.
- Calibre interior suave.
- La baja sorción mantiene la integridad de los líquidos.
- Mínima adhesión y difusión.
- Respetuosos con el medio ambiente.
- No se pueden esterilizar repetidamente.
- Solo disponibles como tubos de tapón.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Excelente
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: Buena
- Cumple con:
- FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Advertencia: No se pueden esterilizar repetidamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Descripción | Código de color: Negro-negro |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Tygon MHLL |
| Longitud global (métrico) | 38,1 cm |
| Grosor (métrico) | 0,92 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. Casetes CA. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -70 °C |
| Cantidad de embalaje | 6 Piezas por pack |
| Tamaño de los tubos | DI de 0,76mm, DE de 2,60mm |
| Mostrar más |