Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de dos tapones Tygon™
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,51 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,09 in, 2,31 mm |
| Longitud global (imperial) | 15 in. |
| Longitud global (métrico) | 38,1 cm |
| Grosor (imperial) | 0.04 in. |
| Grosor (métrico) | 0,90 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Color | Naranja/amarillo |
| Mostrar más |