Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de dos tapones Tygon™
Código de producto. 11769744
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,90 mm
Color:
Amarillo/amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Azul/verde
Blanco/amarillo
Blanco/negro
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Naranja/amarillo
Naranja/naranja
Naranja/negro
Negro/blanco
Rojo/rojo
Transparente
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11769744
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07053425ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras,
  • desecadores, líneas de gas y línea de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3,17 mm
Material Tygon R3603
Longitud global (imperial) 15 in.
Longitud global (métrico) 38,1 cm
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0,85 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Negro/blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos para bombas Tygon™