Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™
Código de producto. p-8005147
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Presión máxima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
50 pies
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) unitSize
14871161 4,8 mm 6,4 mm 24 psi 0,8 mm cada uno
15119194 4 mm 5,6 mm 17 psi 0,8 mm cada uno
15117144 8 mm 14,4 mm 30 psi 3,2 mm 15 M
15197124 9,6 mm 12,8 mm 14 psi 1,6 mm 15 M
15127144 9,6 mm 16 mm 25 psi 3,2 mm 15 M
15446633 19,1 mm 25,4 mm 14 psi 3,2 mm 50 pies
6 options
Código de producto. 14871161
Marca: Masterflex™ 0640709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad de las bombas peristálticas: supera a otros tubos transparentes en un proporción de 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 304 mm (1 ft) para facilitar la medición
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Presión máxima 24 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 50 a 74 °C