Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™
Código de producto. 15446633
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Presión máxima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
50 pies
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) unitSize
15446633 19,1 mm 25,4 mm 14 psi 3,2 mm 50 pies
14871161 4,8 mm 6,4 mm 24 psi 0,8 mm cada uno
15119194 4 mm 5,6 mm 17 psi 0,8 mm cada uno
15117144 8 mm 14,4 mm 30 psi 3,2 mm 15 M
15197124 9,6 mm 12,8 mm 14 psi 1,6 mm 15 M
15127144 9,6 mm 16 mm 25 psi 3,2 mm 15 M
6 options
Product Code. 15446633
Brand: Masterflex™ 0640796
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad de las bombas peristálticas: supera a otros tubos transparentes en un proporción de 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 304 mm (1 ft) para facilitar la medición
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 19,1 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 25,4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Presión máxima 14 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C