Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™
Código de producto. 15127144
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Presión máxima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Dimensione della confezione:
15 M
50 pies
cada uno
Codice prodotto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) unitSize
15127144 9,6 mm 16 mm 25 psi 3,2 mm 15 M
14871161 4,8 mm 6,4 mm 24 psi 0,8 mm cada uno
15119194 4 mm 5,6 mm 17 psi 0,8 mm cada uno
15117144 8 mm 14,4 mm 30 psi 3,2 mm 15 M
15197124 9,6 mm 12,8 mm 14 psi 1,6 mm 15 M
15446633 19,1 mm 25,4 mm 14 psi 3,2 mm 50 pies
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15127144
Marca: Masterflex™ 0640788
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad de las bombas peristálticas: supera a otros tubos transparentes en un proporción de 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 304 mm (1 ft) para facilitar la medición
Specifica
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Presión máxima 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De –46 a 74 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.