Learn More
Saint-Gobain Tygon Food & Beverage Tubing
Código de producto. p-8014014
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
Diámetro exterior (imperial):
9,6 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10576954 6,4 mm 9,6 mm 15 M
12356929 9,5 mm 12,7 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10576954
Marca: Saint-Gobain R6F0823
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos para alimentos y bebidas Tygon son ideales para su uso en sistemas de limpieza y esterilización de limpieza in situ y vaporización in situ. Son compatibles con prácticamente todos los limpiadores y desinfectantes comerciales y pueden esterilizarse en autoclave repetidamente hasta cinco tiempos de ciclo sin afectar a su vida útil general.
Amplia resistencia química a los ácidos y a las bases elastómero termoplástico buena impermeabilidad de gas y vapor de agua beige de - 40 °C a 135 °C intervalo de temperatura 6,4mm x 1,6 mm Norprene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Flexibility Flexible
Presión máxima 0.69 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C