Learn More
Masterflex™ Tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,64 mm
0,89 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,3 mm
1,42 mm
1,5 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
- Resistentes a resquebrajamientos
- Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
- Resistentes a la hinchazón
- Muy flexibles y fáciles de instalar
- Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Gris/gris |
| Diámetro interior (métrico) | 1,3 mm |
| Material | Tygon F4040 |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Grosor (métrico) | 0,85 mm |
| Cantidad de embalaje | 12/pack |