Learn More
Masterflex™ Tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™
Código de producto. 11977865
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,64 mm
0,89 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,3 mm
1,42 mm
1,5 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11977865 1,14 mm paquete de 12
11937865 0,64 mm paquete de 12
11907865 0,25 mm paquete de 12
11997865 1,42 mm paquete de 12
11957865 0,89 mm paquete de 12
11967865 1,02 mm paquete de 12
11987865 1,3 mm 12 PCS
11907875 1,5 mm paquete de 12
11927875 1,85 mm 12 PCS
11937875 2,06 mm paquete de 12
11947875 2,29 mm paquete de 12
11 options
Código de producto. 11977865
Marca: Masterflex™ 9560630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para productos petroquímicos y resisten la hinchazón y el agrietamiento. Los tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™ también son resistentes a UV y al ozono.
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles y fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Especificaciones
Código de color Rojo/rojo
Diámetro interior (métrico) 1,14 mm
Material Tygon F4040
Longitud global (métrico) 381 mm
Grosor (métrico) 0,85 mm
Cantidad de embalaje 12/pack