Learn More
Masterflex™ Tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™
Descripción
- Resistentes a resquebrajamientos
- Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
- Resistentes a la hinchazón
- Muy flexibles y fáciles de instalar
- Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Blanco/blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 1,02 mm |
| Material | Tygon F4040 |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Grosor (métrico) | 0,85 mm |
| Cantidad de embalaje | 12/pack |