Learn More
Masterflex™ Tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™
Código de producto. 11937875
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,64 mm
0,89 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,3 mm
1,42 mm
1,5 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11937875 2,06 mm paquete de 12
11937865 0,64 mm paquete de 12
11907865 0,25 mm paquete de 12
11997865 1,42 mm paquete de 12
11957865 0,89 mm paquete de 12
11967865 1,02 mm paquete de 12
11987865 1,3 mm 12 PCS
11977865 1,14 mm paquete de 12
11907875 1,5 mm paquete de 12
11927875 1,85 mm 12 PCS
11947875 2,29 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11937875 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9560642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para productos petroquímicos y resisten la hinchazón y el agrietamiento. Los tubos para hidrocarburo de 2 tapones Tygon™ también son resistentes a UV y al ozono.
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles y fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Especificaciones
Código de color Morado/morado
Diámetro interior (métrico) 2,06 mm
Material Tygon F4040
Longitud global (métrico) 381 mm
Grosor (métrico) 0,85 mm
Cantidad de embalaje 12/pack