Learn More
Saint-Gobain Tygon™ F-4040-A Tubing
Código de producto. 10555624
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
19,1 mm
22,3 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
10555624 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 metros
11968099 11,1 mm 14,3 mm 1,6 mm 15 metros
11948099 4,8 mm 8 mm 1,6 mm 15 M
11988099 12,7 mm 19,1 mm 3,2 mm 15 metros
11998099 15,9 mm 22,3 mm 3,2 mm 15 metros
11958099 9,5 mm 12,7 mm 1,6 mm 15 metros
6 options
No deben usarse con ácidos fuertes o álcalis.
Código de producto. 10555624
Marca: Saint-Gobain T401023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No deben usarse con ácidos fuertes o álcalis.
Tubos flexibles amarillos fácilmente identificables para el transporte de petróleo, aceites de calefacción, queroseno y refrigerantes a base de glicol. Los tubos Tygon™ F4040-A resisten la hinchazón y la fragilidad. Resistentes a UV y al ozono.
Características y ventajas
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles, fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Aplicaciones típicas
  • Tuberías de combustible para motor pequeñas
  • Automoción en general
  • Vehículos de recreo
  • Equipos de césped y jardín
  • Transferencia de refrigerante
  • Combustibles para calefacción
  • Compuestos de corte
  • Equipo de pulido
  • Tuberías de lubricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar UE 2002/95/CE (ROHS)
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 11,2 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manguera flexible diseñada para transferir combustible, lubricante y otros productos a base de petróleo
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Amarillo translúcido
Dureza 57 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 1,72 bar a 23 °C
Nivel de vacío 356 mm Hg a 23 °C
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C