Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre Tygon™ E-LFL
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10
12
26
34
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™ L/S™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP; normativa sobre alimentos europea 10/2011; Farmacopea europea; sin DEHP; sin ftalato; RoHS; Propuesta 65 NA (sin productos químicos de la Propuesta 65) |
| Diámetro interior (métrico) | 0,19 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Longitud global (imperial) | 1,25 ft |
| Longitud global (métrico) | 0,38 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 12 |
| Tamaño de los tubos | 10 |
| Caudal | 0,26 mL/min |
| Presión máxima | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Mostrar más |