Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre Tygon™ E-LFL
Código de producto. 15530652
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10
12
26
34
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15530652
Marca: Ismatec™ 0644710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayor duración de todas las formulaciones de Tygon™
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™ L/S™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP; normativa sobre alimentos europea 10/2011; Farmacopea europea; sin DEHP; sin ftalato; RoHS; Propuesta 65 NA (sin productos químicos de la Propuesta 65)
Diámetro interior (métrico) 0,19 mm
Material Tygon E-LFL
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje Paquete de 12
Tamaño de los tubos 10
Caudal 0,26 mL/min
Presión máxima 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 40 °C
Tipo de producto Tubos para bombas con tapón de la serie L/S