Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre Tygon™ E-LFL
Código de producto. 15273505
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10
12
26
34
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15273505 48 paquete de 12
15530652 10 paquete de 12
15540652 12 paquete de 12
15550652 26 paquete de 12
15491690 34 paquete de 12
5 options
Código de producto. 15273505
Marca: Ismatec™ 0644748
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayor duración de todas las formulaciones de Tygon™
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™ L/S™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP; normativa sobre alimentos europea 10/2011; Farmacopea europea; sin DEHP; sin ftalato; RoHS; Propuesta 65 NA (sin productos químicos de la Propuesta 65)
Diámetro interior (métrico) 2,79 mm
Material Tygon E-LFL
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje Paquete de 12
Tamaño de los tubos 48
Caudal 200 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Presión máxima 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 40 °C
Tipo de producto Tubos para bombas con tapón de la serie L/S