Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de microcalibre Tygon™ E-LFL C/L™
Código de producto. p-7187330
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
18
26
30
48
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15570652 18 cada uno
13204399 26 cada uno
15580652 30 cada uno
15313408 48 cada uno
4 options
Código de producto. 15570652
Marca: Ismatec™ 0644918
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayor duración de todas las formulaciones de Tygon™
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Para uso genérico de laboratorio
  • Larga duración: no envejecen ni se oxidan
  • Se ajustan firmemente al vidrio y al metal, y se doblan en curvas de radio pequeño
  • No tóxicos
  • Transparente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material Tygon E-LFL
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,4 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de los tubos 18
Caudal 3,6 mL/min
Método de esterilización Autoclave y óxido de etileno
Presión máxima 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 40 °C
Tipo de producto Tubos de microcalibre