Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de microcalibre Tygon™ E-LFL C/L™
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Para uso genérico de laboratorio
- Larga duración: no envejecen ni se oxidan
- Se ajustan firmemente al vidrio y al metal, y se doblan en curvas de radio pequeño
- No tóxicos
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 2,79 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,4 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | 48 |
| Caudal | 66 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Mostrar más |