Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión Tygon E–Lab™
Código de producto. 15196516
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,14 mm
Tamaño de la unidad:
30 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15196516 1,14 mm 30 M
1 options
Código de producto. 15196516 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 0646030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para instrumentos de uso general de laboratorio, alimentos y bebidas, biofarmacéuticos y analíticos. Los tubos de extensión Tygon™ E–Lab son capaces de flexionarse en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones.
Especialmente diseñado para ser utilizado con tubos con tapón codificados por colores sin DEHP Tygon E–Lab de microcalibre/laboratorio de autoanálisis. Los tubos transparentes de larga duración están libres de ftalatos, no oxidantes y son resistentes a productos químicos.
  • Conformidad con la FDA
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
  • Escala de temperatura: de –46 a 74 °C
  • Esterilización: Autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,14 mm
Material Tygon E-Lab
Diámetro exterior (imperial) 3,07 mm
Longitud global (métrico) 3048 cm
Para utilizar con Bombas de serie C/L (microorificio/autoanálisis)
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Tamaño de los tubos 30
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de extensión