Learn More
Masterflex™ Tubos de vacío sin DEHP Tygon™ E-3603
Código de producto. p-6904040
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
3 M
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15191323 9,6 mm 3 M
15137134 12,8 mm 3 metros
15147134 6,4 mm 3 M
3 options
Código de producto. 15191323
Marca: Masterflex™ 0641430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios. Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en el sector biofarmacéutico y con instrumentos analíticos.
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios.Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en el sector biofarmacéutico y con instrumentos analíticos.
Los tubos transparentes no contienen DEHP ni ftalatos. Biodegradables, resistente a grietas y no oxidantes.
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
  • Intervalo de temperatura: de – 46 a 74 °C
  • Servicio de vacío de 760 mm Hg a 23 °C
  • Esterilización: Autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 7/8 pulg
Longitud global (imperial) 10 pies
Longitud global (métrico) 300 cm
Grosor (imperial) 0,25 in
Grosor (métrico) 6,4 mm
Para utilizar con Para tubo de 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, y sector biofarmacéutico.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Color Transparente
Presión máxima 47 psi
Nivel de vacío 29,9 pulgadas de mercurio
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Tubos de conducción