Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. 15157064
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
5mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7,1 mm
0.31 in., 8mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0.35 in., 9 mm
0,47 in, 12 mm
0.5 in., 12,7 mm
0,55 in, 14 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longitud global (métrico):
15 m
15,2 m
15 m
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
15157064 5mm 0.31 in., 8mm 1.5mm 15 m 15 M
15197064 10 mm 0,55 in, 14 mm 2,4 mm 15 m 15 metros
15147064 4 mm 0,24 in, 6 mm 1 mm 15 m 15 M
10323642 4 mm 0,24 in, 6 mm 1 mm 15,2 m 15 M
15127064 2 mm 0,16 in, 4 mm 1 mm 15 m 15 M
10170161 4 mm 0,28 in, 7,1 mm 1,6 mm 15 m 15 M
10256294 5 mm 0.31 in., 8 mm 1,5 mm 15,2 m 15 M
12365889 6,4 mm 0.5 in., 12,7 mm 3,2 mm 15 m 15 metros
15137064 3 mm 0,2 in, 5 mm 1 mm 15 m 15 metros
15187064 8 mm 0,47 in, 12 mm 2 mm 15 m 15 M
10240053 6 mm 0.35 in., 9 mm 1,5 mm 15 m 15 M
15167064 6 mm 0.35 in., 9 mm 2,4 mm 15 m 15 metros
12 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15157064
Marca: Masterflex™ ACF1S1503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
  • La nueva formulación de base biológica ofrece un excelente rendimiento
  • Uniformidad entre lotes con resultados reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior suave y pulida
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad en configuraciones sencillas de laboratorio
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener un vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones de uso general
  • Laboratorios multianalíticos
  • Alimentos y bebidas
  • Productos biofarmacéuticos
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadores,
  • desecadores, conductos de gas y líneas de drenaje&
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF, 3-A, cumple con la Clase VI de la USP, ley japonesa de sanidad alimentaria n.º 370/1959,1935/2004/CE y 10/2011/UE, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,2 in
Diámetro interior (métrico) 5mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 0.31 in., 8mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1.5mm
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorio, aplicaciones de vacío, alimentos y bebidas
Cantidad de embalaje Paquete de 1
Color Clear
Flexibility
Presión máxima 1,6 psi a 23 °C
Nivel de vacío 760 mmHg a 23 °C
Tipo de producto Flexible Tubing