Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-3603
Descripción
- Formulación: Tygon™ E-3603
- Aplicaciones: Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos.
- Características: Sin DEHP, sin ftalatos. Larga vida útil, resistente a productos químicos, no oxidantes; se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios. Transparentes.
- Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,5875 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,175 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 15,2 m/paquete |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Presión máxima | 36 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 74 °C |