Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ E–3603 Lab
Código de producto. 15115403
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
15115403 4 mm 15 M
1 options
Código de producto. 15115403
Marca: Masterflex™ 0640773
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para instrumentos de uso general de laboratorio, alimentos y bebidas, biofarmacéuticos y analíticos. Los tubos de laboratorio Cole–Parmer™ Tygon™ E–3603 se pueden doblar en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones.
Los tubos transparentes no contienen DEHP ni ftalatos. Larga vida útil, resistente a productos químicos y no oxidante.
  • Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
  • Escala de temperatura: de –46 a 74 °C
  • Esterilización: Autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 15,25 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C