Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ E-3603 Lab
Código de producto. p-8003261
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,8 mm
0,37 in, 9,5 mm
0.44 in., 11,2 mm
0,59 in, 15 mm
0.75 in., 19,05 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
12,8 mm
Presión máxima:
17 psi
20 psi
20 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Presión máxima unitSize
15139194 3,2 mm 0,19 in, 4,8 mm 0,8 mm 20 psi 1 PCS
15197134 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 1,6 mm 17 psi 15 M
14881271 6,4 mm 0,37 in, 9,5 mm 1,6 mm 20 psi 15 M
15187124 9,5 mm 0,59 in, 15 mm 2,4 mm 20 psi 15 metros
15117134 12,7 mm 0.75 in., 19,05 mm 12,8 mm 20 psi 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15139194 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640775
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,13 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/32 in.
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 74 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Dureza Shore A, 15 s 56
Flexibility Los tubos
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 508 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Laboratory Tubing