Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. p-8005139
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11978179 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
11968169 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
10357934 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 15 metros
11988169 9,5 mm 0.5 in., 12,7 mm 15 M
10397884 1,60 mm 0,19 in, 4,80 mm 15 metros
11978169 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 M
11754768 12,7 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
11928169 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 15 M
12316889 11,1 mm 0.56 in., 14,3 mm cada uno
9 options
Código de producto. 11978179
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330323
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.22 in., 5,6 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 1,26 bar a 23 °C/1,12 bar a 160 °C
Nivel de vacío 759 mm Hg a 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing