Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. 12316889
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12316889 11,1 mm 0.56 in., 14,3 mm cada uno
11978179 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
11968169 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
10357934 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 15 metros
11988169 9,5 mm 0.5 in., 12,7 mm 15 M
10397884 1,60 mm 0,19 in, 4,80 mm 15 metros
11978169 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 M
11754768 12,7 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
11928169 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 15 M
9 options
Código de producto. 12316889
Marca: Saint Gobain Life Sciences T331423
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993
Diámetro interior (imperial) 0.44 in.
Diámetro interior (métrico) 11,1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.56 in., 14,3 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing