Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. 11978169
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11978169 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 M
11978179 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
11968169 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
10357934 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 15 metros
11988169 9,5 mm 0.5 in., 12,7 mm 15 M
10397884 1,60 mm 0,19 in, 4,80 mm 15 metros
11754768 12,7 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
11928169 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 15 M
12316889 11,1 mm 0.56 in., 14,3 mm cada uno
9 options
Código de producto. 11978169
Marca: Saint Gobain Life Sciences 9570213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF 51, 3-A, NSF 51, 3-A
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.38 in., 9,6 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 770 %
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones sensibles
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing