Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. 11968169
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11968169 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
11978179 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
10357934 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 15 metros
11988169 9,5 mm 0.5 in., 12,7 mm 15 M
10397884 1,60 mm 0,19 in, 4,80 mm 15 metros
11978169 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 M
11754768 12,7 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
11928169 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 15 M
12316889 11,1 mm 0.56 in., 14,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11968169 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 9570209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Diámetro interior (imperial) 0.19 in.
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.31 in., 8 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 0,77 bar a 23 °C/0,70 bar a 160 °C
Nivel de vacío 635 mm Hg a 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) De – 80 a 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing