Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. 11928169
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. 11928169
Marca: Saint Gobain Life Sciences 9570206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993
Diámetro interior (imperial) 0,13 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 0.25 in., 6,4 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/8 in.
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Presión máxima 0,98/0,91 bar
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Tipo de producto Transfer Tubing
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.