Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Código de producto. 11754768
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11754768 12,7 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
11978179 2,4 mm 0.22 in., 5,6 mm 15 M
11968169 4,8 mm 0.31 in., 8 mm 15 M
10357934 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 15 metros
11988169 9,5 mm 0.5 in., 12,7 mm 15 M
10397884 1,60 mm 0,19 in, 4,80 mm 15 metros
11978169 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 M
11928169 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 15 M
12316889 11,1 mm 0.56 in., 14,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11754768 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor T331623
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993
Diámetro interior (imperial) 0.5 in.
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 0,63 in, 15,9 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Presión máxima 0,35/0,28 bar
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing