Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona sanitarios Tygon™ 3350
Código de producto. 11784648
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7 mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
14 mm
0.83 in., 21 mm
0,94 in, 24 mm
1.06 in., 27 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11784648 3 mm 0,28 in, 7 mm 15 metros
12356899 3 mm 0,24 in, 6 mm cada uno
12376899 4 mm 0,28 in, 7 mm cada uno
12396899 5 mm 0.31 in., 8 mm cada uno
12306909 6 mm 0.35 in., 9 mm cada uno
12346909 8 mm 0,43 in, 11 mm cada uno
12386899 4 mm 0.31 in., 8 mm cada uno
12316909 6 mm 0,39 in, 10 mm cada uno
12356909 8 mm 0,47 in, 12 mm cada uno
12376909 10 mm 0,55 in, 14 mm cada uno
12326909 6 mm 0,47 in, 12 mm cada uno
12396909 15 mm 0.83 in., 21 mm cada uno
12306919 18 mm 0,94 in, 24 mm cada uno
12336899 2 mm 0,16 in, 4 mm cada uno
12346899 3 mm 0,2 in, 5 mm cada uno
12326899 1 mm 0,12 in, 3 mm cada uno
12336909 7 mm 0,39 in, 10 mm 15 metros
12316919 20 mm 1.06 in., 27 mm cada uno
11759128 14 mm 14 mm 15 metros
19 options
Código de producto. 11784648
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330E203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Biocompatibilidad documentada para aplicaciones sensibles
  • Excelentes características de caudal
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NSF-51, 3-A, FDA
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,28 in, 7 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.08 in.
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de alimentos y bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Color Transparente
Dureza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 399.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubing