Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Tubing
Código de producto. 11954438
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Presión máxima:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Presión máxima unitSize
11954438 2,4 mm 4 mm 0,8 mm 22 psi 15 metros
11934438 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 33 psi 15 M
11964448 25,4 mm 35 mm 4,8 mm 15 psi 15 metros
11924448 9,5 mm 16 mm 3,2 mm 24 psi 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11954438 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor AJK00004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos Tygon 2375 son tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas. Los tubos Tygon 2375 no se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes.
  • Excelente resistencia química
  • No altera el sabor de los alimentos
  • Gran flexibilidad y radio de curvatura
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: No libera gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporciona un mejor flujo e inhibe la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimiza la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Los tubos se fabrican de acuerdo con las normas GMP y el estándar NSF 51
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con productos químicos altamente agresivos: ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -78 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente
Presión máxima 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 54°C